Få mere at vide
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Beskrivelse
Thulium(III)chloridhydrat bruges ekstremt som et sjældent metal til at studere metalvidenskaben om thulium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) chloride hydrate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 275.29 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |