Få mere at vide
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11346238
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346238 0.5 g 0.5g
11356238 2 g 2g
11366238 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011201.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
Thulium(III)chloridhydrat bruges ekstremt som et sjældent metal til at studere metalvidenskaben om thulium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-86-0
Molekylær formel Cl3Tm
Molekylvægt (g/mol) 275.28
MDL nummer MFCD00011283
InChI nøgle ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn thulium(3+)trichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) chloride hydrate
Farve Grøn
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 275.29 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic