Få mere at vide
Thulium(III) bromid, ultratør, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11353568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353568 1 g 1g
11343568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039186.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408,646 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14456-51-0
Molekylær formel Br3Tm
Molekylvægt (g/mol) 408.646
MDL nummer MFCD00050138
InChI nøgle HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
IUPAC navn thulium(3+);tribromid
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Specifications
Kogepunkt 1440 °C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) bromide
Smeltepunkt 952 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 408.66
Procent renhed 99.99%