Få mere at vide
Thulium(III) bromid, ultratør, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 15472907
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472907 5 g 5g
15462907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15472907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 047196.06
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408,646 g/mol
Thulium(III)bromid anvendes til udvikling af avancerede keramiske udladningslamper og metalhalogenidlamper. Reagens til kompleksering af lanthanidbromider med aluminiumbromid. Reaktant til fremstilling af alkalimetalthuliumbromider.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14456-51-0
Molekylær formel Br3Tm
Molekylvægt (g/mol) 408.646
MDL nummer MFCD00050138
InChI nøgle HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
IUPAC navn thulium(3+);tribromide
SMIL [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Specifications
Kogepunkt 1440 °C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) bromide
Smeltepunkt 952 °C
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Emballage Plastikflaske; Ampulleret under argon
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 408.66
Procent renhed 99.99%