Få mere at vide
Thulium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7049518
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11312538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014582.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 314041-04-8 | C6H9O6Tm | 346.07 g/mol
Thuliumacetat er det vigtige dopingmiddel til silicabaserede fiberforstærkere. Det kan også bruges i bærbare røntgenapparater, der er blevet bombarderet i en atomreaktor som strålingskilde. Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Den anden hovedapplikation bruges til optisk fiber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314041-04-8
Molekylær formel C6H9O6Tm
Molekylvægt (g/mol) 346.07
MDL nummer MFCD00013046
InChI nøgle SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
IUPAC navn thulium(3+)triacetat
SMIL [Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Moderately soluble in water,strong mineral acids.
Formel vægt 346.07 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic