Få mere at vide
Thulium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11312538
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312538 2 g 2g
11302538 10 g 10g
11440470 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11312538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014582.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 314041-04-8 | C6H9O6Tm | 346.07 g/mol
Thuliumacetat er det vigtige dopingmiddel til silicabaserede fiberforstærkere. Det kan også bruges i bærbare røntgenapparater, der er blevet bombarderet i en atomreaktor som strålingskilde. Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Den anden hovedapplikation bruges til optisk fiber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 314041-04-8
Molekylær formel C6H9O6Tm
Molekylvægt (g/mol) 346.07
MDL nummer MFCD00013046
InChI nøgle SNMVVAHJCCXTQR-UHFFFAOYSA-K
Synonym acmc-1afih, thulium acetate-water 1/3/1, thulium 3+ ion triacetate hydrate
IUPAC navn thulium(3+)triacetat
SMIL [Tm+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Moderately soluble in water,strong mineral acids.
Formel vægt 346.07 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic