Få mere at vide
Thulium(III) 2,4-pentandionat, pulver, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4824984
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11342268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013164.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14589-44-7
Molekylær formel C15H21O6Tm
Molekylvægt (g/mol) 466.26
MDL nummer MFCD00058840
InChI nøgle QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC navn thulium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMIL [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 466.26