Få mere at vide
Thulium(III) 2,4-pentandionat, pulver, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342268 1 g 1g
11332268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013164.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14589-44-7
Molekylær formel C15H21O6Tm
Molekylvægt (g/mol) 466.26
MDL nummer MFCD00058840
InChI nøgle QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC navn thulium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMIL [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 466.26
Lugt Lugtfri