Få mere at vide
Thuliumfolie, 0,25 mm tyk, 99,9 % (REO)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thulium foil |
| Farve | Sølv til grå |
| Navn note | 0,25 mm (0,01 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,75g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Procent renhed | 99.9% |