Få mere at vide
Thuliumfolie, 0,1 mm (0,004 in.) tyk, 99,9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355779
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355779 50 x 50 mm Hver
11335828 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010374.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-30-4
Molekylær formel Tm
Molekylvægt (g/mol) 168.93
MDL nummer MFCD00011281
InChI nøgle FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC navn thulium
SMIL [Tm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium foil
Farve Sølv til grå
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,58g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%