Få mere at vide
Thuliumfolie, 0,1 mm (0,004 in.) tyk, 99,9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11335828
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335828 25 x 25 mm 25mm
11355779 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010374.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-30-4
Molekylær formel Tm
Molekylvægt (g/mol) 168.93
MDL nummer MFCD00011281
InChI nøgle FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC navn Thuium
SMIL [Tm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium foil
Farve Sølv til grå
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,58g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%