Få mere at vide
Thulium til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933235 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12933235 500 mL Flaske 500ml
12923235 100 mL Flaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12933235 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 063 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 DKK
    1126.50 DKK / 500ml
    Spare 278.50 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-30-4
Molekylær formel Tm
Molekylvægt (g/mol) 168.93
MDL nummer MFCD00011281
InChI nøgle FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC navn thulium
SMIL [Tm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Type Flamme enkelt-element standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 500 mL