Få mere at vide
THS-044, MedChemExpress
Beskrivelse
THS-044 binding stabilizes the HIF2(alpha) PAS-B folded state, for regulating HIF2 activity in endogenous and clinical settings.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | THS-044 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 62054-67-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H12F3N3O3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| SMIL | FC(C1=CC=C(NN2CCOCC2)C([N+]([O-])=O)=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.23 |
| Vis mere |