missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thromboxane B2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thromboxane B2 |
| CAS | 54397-85-2 |
| Molekylær formel | C20 H34 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 8-(1-Hydroxy-3-oxopropyl)-9,12-dihydroxy-5,10-heptadecadienoic Acid Hemiacetal, (5Z,9α,13E,15S)9,11,15-Trihydroxythromboxa-5,13-dien-1-oic Acid, TXB2, (5Z)-7-[(2R,3S,4S)-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-1-octenyl]-2H-pyran-3-yl]-5-heptenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-18-16(17(22)14-20(25)26-18)10-7-4-5-8-11-19(23)24/h4,7,12-13,15-18,20-22,25H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t15-,16-,17-,18+,20?/m0/s1 |
| SMIL | CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1OC(O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-7-[(2R,3S,4S)-4,6-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxyoct-1-enyl]oxan-3-yl]hept-5-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.48 |
| Formel vægt | 370.2355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?