Få mere at vide
Invitrogen™ Humant trombopoietin ELISA Kit
Artikelnummer. p-7230940
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15465143
Brand: Invitrogen™ EHTHPO
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Humant trombopoietin (TPO) ELISA kvantificerer Hu TPO i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu TPO. Metodens princip The Human TPO solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Trombopoietin (TPO, THPO, MPL-ligand, megakaryocytkolonistimulerende faktor) er ansvarlig for dannelsen af blodplader gennem dets virkning på hæmatopoietiske celler, der er forpligtet til megakaryocytlinjen. Binding af trombopoietin til dets receptor, MPL (CD110), initierer en signaleringskaskade via JAK/STAT, MAPK og PI3K/AKT signalveje, der fører til proliferation og differentiering af megakaryocytter og i sidste ende til produktion af blodplader (trombopoiesis). Trombopoietin produceres konstitutivt af leveren og har en forudsagt molekylvægt på 38 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P40225
Analyseområde 93,75 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 90 pg/mL
Kalibreringsområde 90 pg/ml til 6000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Vækstfaktorer& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de følgende testede cytokiner: Humant BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-109, IL-109, IL-103, IL-109, IL-109, IL-105, IL-109, IL-105, IL-109, IL-105 G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TIMP-1, TIMP-alpha, TNF-beta, TNF-beta, TNF-beta.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7066
Gen symbol MGDF,MKCSF,ML,MPLLG,THCYT1,TPO
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellecyklus& Spredning
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym MGDF, MKCSF, ML, MPLLG, THCYT1, TPO
Mål Trombopoietin
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min