Få mere at vide
Cytiva Thrombin protease
Artikelnummer. 10218854 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
500U
Pakningsstørrelse:
500 enheder
Artikelnummer. Mængde unitSize
10218854 500U 500 enheder
1 options
Artikelnummer. 10218854 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27084601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til stedspecifik adskillelse af GST tag fra proteiner udtrykt under anvendelse af pGEX-T-vektorer
  • Leveres som frysetørret pulver
  • Muliggør den stedspecifikke spaltning af fusionsproteiner indeholdende en tilgængelig thrombingenkendelsessekvens
  • Oprenset fra bovint plasma; funktionelt fri for andre koagulationsfaktorer, plasminogen og plasmin
  • Kan bruges enten efter affinitetsoprensning eller mens fusionsproteiner er bundet til glutathion Sepharose™ 4B, Glutathion Sepharose High Performance eller Glutathion Sepharose 4 Hurtigt flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Elueringsbuffer: 50 mM Tris HCl, 10 mM reduceret glutathion pH 8, spaltningsbuffer: PBS: 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mMNa2HPO4 , 1,8 mM KH2PO4pH 7,3
Produkttype Thrombin Protease Fusion Protein
Mængde 500U
Til brug med (applikation) Stedspecifik adskillelse af GST tag fra proteiner udtrykt ved hjælp af pGEX-T vektorer, en enhed enzym spalter 90 % af 100 μg af en test GST fusionsprotein, når det inkuberes i 1X PBS ved 22 C °i 16 timer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • thrombin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thrombin