Få mere at vide
Threonin (L-Threonine), Mikromol™
Artikelnummer. 30051441
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051441 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30051441 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0360.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Threonin (L-Threonine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Threonine
CAS 72-19-5
Analyt- eller komponentnavne L-Threonine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H9 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Threonine, (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, 17: PN: WO2011044089 SEQID: 18 claimed protein, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, 2: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 3046: PN: WO2004111636 SEQID: 516 unclaimed protein, 46: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 48: PN: WO2004076659 FIGURE: 7 claimed protein, 49: PN: WO2005016244 PAGE: 70 claimed protein, 4: PN: WO2012076822 PAGE: 51 claimed sequence, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMIL [C@H]([C@@H](C)O)(C(O)=O)N
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 250 mg
Formel vægt 119,0582 g/mol