Få mere at vide
(+/-)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17961886
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961886 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1031.230025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(+/-)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride
CAS 1262795-94-7
Analyt- eller komponentnavne (±)-threo-Isopropylphenidate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), (αR,2R)-rel-, (±)-threo-Isopropylphenidate hydrochloride, Dimethylphenidate hydrochloride, Ritalinic acid isopropyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-12(2)19-16(18)15(13-8-4-3-5-9-13)14-10-6-7-11-17-14;/h3-5,8-9,12,14-15,17H,6-7,10-11H2,1-2H3;1H/t14-,15-;/m1./s1
SMIL Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 297.82
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1496 g/mol