Få mere at vide
threo-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,S)-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 277.1 |