Få mere at vide
Buerkle™ PTFE ventiler Artikelnummer.: 11941481
Forventet forsendelse: 07-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    583.52 DKK
    538.63 DKK / Hver
    Spare 44.89 DKK
    7% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ PTFE ventiler
Artikelnummer. 11941481 Shop alle Bürkle produkter
4,5 mm rør, 3-vejs ventil
Til brug med:
10 mm rør
4,5 mm rør
6,8 mm rør
Produkttype:
2-vejs ventil
3-vejs ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11941481
Brand: Buerkle™ 86100001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    583.52 DKK
    538.63 DKK / Hver
    Spare 44.89 DKK
    7% Off
Se alle kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-01-2026
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lav slangeforbindelser med Buerkle™ Ventiler. De kan autoklaveres, og de kan rumme forskellige diametre af rørsektioner og konfigurationer.
  • Fremstillet af solid PTFE med slangedyser
  • Modstandsdygtig over for kemikalier
  • Meget nem tilslutning takket være dens fremragende antifriktionsegenskaber
  • Blå håndtag af PP
  • Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
  • Vakuum egnet op til 10¯¹ mmHg
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen, PTFE
Til brug med 4,5 mm rør
Bredde (metrisk) 2 mm
Farve Blåt håndtag
Produkttype 3-vejs ventil
  • Multiple Manufacturers
    Big savings on advanced technologies and materials testing. Promo Code: 24141.
    Promo Code: 24141
    Expires2025-12-14
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ PTFE ventiler >