Få mere at vide
Buerkle™ PTFE ventiler
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
10 mm rør
4,5 mm rør
6,8 mm rør
Produkttype:
2-vejs ventil
3-vejs ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af solid PTFE med slangedyser
- Modstandsdygtig over for kemikalier
- Meget nem tilslutning takket være dens fremragende antifriktionsegenskaber
- Blå håndtag af PP
- Modstandsdygtig over for kompression max. 1 bar
- Vakuum egnet op til 10¯¹ mmHg
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen, PTFE |
| Til brug med | 10 mm rør |
| Bredde (metrisk) | 4 mm |
| Farve | Blåt håndtag |
| Produkttype | 3-vejs ventil |