Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Tre-benede klemmer
Artikelnummer. 10209201
Skift visning
Diameter (metrisk):
0 til 40 mm
25 til 80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10209201 25 til 80 mm Hver
10370512 0 til 40 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209201 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.25 DKK
    120.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.35 DKK
    21% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sørg for et jævnt, præcist tryk på glas for at minimere risikoen for brud med Usbeck Laborgeraete™ Tre-benede klemmer. Forlængerklemmerne har to separate justeringsskruer og måler 150 mm i længden.
  • Zink trykstøbning
  • Naturlegering
  • Vinylbelagte kæber
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type 3-benet klemme
Materiale Forniklet, vinylbelagt (kæber)
Diameter (metrisk) 25 til 80 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Belægning Vinyl