Få mere at vide
Tre-benede klemmer
Artikelnummer. 12378149
Skift visning
Diameter (metrisk):
1 til 75 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12378149 1 til 75 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12378149 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. L001/01
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne klemme til en række forskellige laboratorieapplikationer. Tre-benede klemmer er velegnede til artikler fra 1 til 70 mm i diameter.
  • Trykstøbt aluminiumskonstruktion
  • Tommyskrue i forniklet messing
  • Gummibeklædte kæber
Tekniske data
Type Klemme
Diameter (metrisk) 1 til 75 mm