Få mere at vide
Terumo™ Tredelt sprøjte
Beskrivelse
- Ultraskarpe nåle
- Klare tønder
- Fed, præcise skalamarkeringer
- Jævn stempelvirkning
- Tamper evident peel packs
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Nålemåler | 21 G |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Produkttype | 3-delt sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Sterilitet | Steril |