Få mere at vide
DWK Life Sciences Tredelt holdeanordning, komplet, til stophane nøglegevind, SBW -J glas
Artikelnummer. 15921511 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
12,5 NS
14,4 NS
18,8 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15921511 14,4 NS Pakke med 100
10384951 12,5 NS Pakke med 100
10568031 18,8 NS Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15921511 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 286039206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 DKK
    532.08 DKK / Pakke med 100
    Spare 112.92 DKK
    17% Slukket
På lager
For at fastgøre tapstikket i jorden DURAN™ enkeltvejs stophane.
Den 3-delte hanesikring holder og fastgør den gevindskårne tapprop i hanemuffen.
  • 3-delt, komplet til SBW-J tapstik
  • Større sikkerhed ved montering af den 3-delte skruelås
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukkestørrelse 14,4 NS
nr. pr. pakke 100/Pk.
Til brug med (applikation) Til fastgørelse af gevindtapprop i jorden DURAN™ envejshane