Få mere at vide
Codan™ Tredelte sprøjter
Artikelnummer. 15895777
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
20 mL
60 mL
100 mL
Tilslutningstype:
Catheter
Centrisk Luer-kegle
Eccentric Luer Cone
Luer Tip
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 80
Artikelnummer. 15895777
Brand: Codan™ 62.2611
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Codan™ Tredelte sprøjter til at imødekomme en række medicinske behov, herunder: kateterisering, hypodermiske ørebehandlinger og meget mere. Sprøjterne er latexfrie og indeholder ingen gummi eller silikone. Plaststemplet har et jævnt træk og et positivt sikkerhedsstop for at forhindre utilsigtet spild
  • Steril
  • Gradueringer
  • Engangs
  • Latexfri
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Oversigt Dobbelt skala; Silikone tætning
Produkttype Hypodermisk
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.1 mL
Volumen (metrisk) 2 mL
Tilslutningstype Centrisk Luer-kegle
Uddannet Ja