Få mere at vide
Codan™ Tredelte sprøjter
Beskrivelse
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Oversigt | Dual scale; Silicone seal |
| Produkttype | Catheter-tip |
| Engangs | Single-use |
| Gradueringer | 5 mL |
| Volumen (metrisk) | 100 mL |
| Nålespids stil | Catheter |
| Tilslutningstype | Catheter |
| Uddannet | Yes |
| Vis mere |