Få mere at vide
Codan™ Tredelte sprøjter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
20 mL
60 mL
100 mL
Tilslutningstype:
Catheter
Centrisk Luer-kegle
Eccentric Luer Cone
Luer Tip
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 15
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 80
Beskrivelse
- Steril
- Gradueringer
- Engangs
- Latexfri
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Oversigt | Dobbelt skala; Silikone tætning |
| Produkttype | Hypodermisk |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Tilslutningstype | Centrisk Luer-kegle |
| Uddannet | Ja |
| Sterilitet | Steril |