Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber Sidehalser Parallel NS 24/29
Beskrivelse
- Reaktionskolber iflg. til DIN 12392
- Med to parallelle sidehalse
- Med koniske slebne samlinger
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Standard konusled | Center Neck NS 24/29, Side Neck NS 19/26 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 166 mm |