Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber Sidehalse parallelt
Beskrivelse
- Reaktionskolber iflg. til DIN 12392
- Med to parallelle sidehalse
- Med koniske slebne samlinger
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 236 mm |