Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber Sidehalse parallelt
Artikelnummer. 10498782
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Standard konusled:
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 19/26
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40, Side Neck NS 29/32
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Standard konusled
10498782 1 L 131 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 19/26
10473681 2 L 166 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
10179550 5 L 223 mm Center Neck NS 45/40, Side Neck NS 29/32
10040321 10 L 279 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
10264431 3 L 185 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
10274191 3 L 185 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
10395921 6 L 236 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
10438212 4 L 207 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
10449172 5 L 223 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
10738271 6 L 236 mm Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10498782 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03304270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Reaktionskolber iflg. til DIN 12392
  • Med to parallelle sidehalse
  • Med koniske slebne samlinger
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Duran Glas
Standard konusled Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 19/26
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm