Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber Sidehalse parallelt
Artikelnummer. 10449172
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Standard konusled:
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 19/26
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40, Side Neck NS 29/32
Artikelnummer. 10449172
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03304482
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Reaktionskolber iflg. til DIN 12392
  • Med to parallelle sidehalse
  • Med koniske slebne samlinger
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Duran Glas
Standard konusled Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 223 mm