Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber Sidehalse parallelt
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Standard konusled:
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 14/23
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 19/26
Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40, Side Neck NS 29/32
Beskrivelse
- Reaktionskolber iflg. til DIN 12392
- Med to parallelle sidehalse
- Med koniske slebne samlinger
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusled | Center Neck NS 29/32, Side Neck NS 29/32 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 236 mm |