Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber, sidehalse vinklet
Artikelnummer. 10119360
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
3 L
4 L
6 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10119360 1 L
10290921 2 L
10283901 4 L
10315171 6 L
10726951 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10119360 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03314170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolber iflg. til DIN 12394 og udover DIN-standard
  • Med to vinklede sidehalse (20° )
  • Med koniske slebne samlinger, med påskrift
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Standard konusled NS 29/32 Center Neck