Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Tre-halset rundbundet kolber
Artikelnummer. 10121761
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
20,000 mL
3000 mL
4000 mL
Oversigt:
Midterhals- NS 29/32 , Sidehalser -NS 19/26
Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 14/23
Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 29/32
Midterhals- NS 45/40 , Sidehalser -NS 29/32
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt
10121761 100 mL Midterhals- NS 29/32 , Sidehalser -NS 19/26
10264191 1000 mL Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 14/23
10709031 3000 mL Midterhals- NS 45/40 , Sidehalser -NS 29/32
10718841 4000 mL Midterhals- NS 29/32, Sidehalser - NS 29/32
10798451 20,000 mL Midterhals- NS 45/40 , Sidehalser -NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10121761 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 03304237
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trehalsede rundbundede reaktionskolber med to parallelle sidehalse
  • Reaktionskolber iflg. til DIN 12392 og udover DIN
  • Med to parallelle sidehalse
  • Med koniske slebne samlinger
  • Med inskriptionslabel
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Oversigt Midterhals- NS 29/32 , Sidehalser -NS 19/26
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
nr. pr. pakke 1
Produkttype Reaktionskolber
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm