Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber
Artikelnummer. p-7222441
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konusled:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Sidearmsled:
Side Neck NS 19/26
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 29/32
Artikelnummer. 10622662
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03313137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tre-halsede rundbundede kolber
  • Sidehalse vinklet Destillationskolber
  • Acc. til DIN 12394
  • To vinklede sidehalse (20° )
  • Koniske jordforbindelser
  • Indskrift etiket
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre slange 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sidearmsled Sidehals NS 14/23
Standard konusled Center Neck NS 24/29