Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber
Artikelnummer. 10622662
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konusled:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Sidearmsled:
Side Neck NS 19/26
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 29/32
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Sidearmsled
10622662 100 mL Center Neck NS 24/29 Sidehals NS 14/23
10631702 3 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10433111 2 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10000241 10 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10191991 500 mL Center Neck NS 24/29 Side Neck NS 19/26
10234241 5 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10280921 1 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10335601 3 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10411093 6 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10468402 20 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10490893 4 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10520002 4 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10578791 1 L Center Neck NS 24/29 Side Neck NS 19/26
10590112 2 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 19/26
10632852 500 mL Center Neck NS 24/29 Sidehals NS 14/23
10716761 2 L Center Neck NS 24/29 Side Neck NS 19/26
10791352 6 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10622662 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03313137
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tre-halsede rundbundede kolber
  • Sidehalse vinklet Destillationskolber
  • Acc. til DIN 12394
  • To vinklede sidehalse (20° )
  • Koniske jordforbindelser
  • Indskrift etiket
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre slange 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sidearmsled Sidehals NS 14/23
Standard konusled Center Neck NS 24/29