Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber
Beskrivelse
- Tre-halsede rundbundede kolber
- Sidehalse vinklet Destillationskolber
- Acc. til DIN 12394
- To vinklede sidehalse (20° )
- Koniske jordforbindelser
- Indskrift etiket
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) ydre slange | 166 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Sidearmsled | Side Neck NS 19/26 |
| Standard konusled | Center Neck NS 29/32 |