Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konusled:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Sidearmsled:
Side Neck NS 19/26
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 29/32
Beskrivning
- Tre-halsede rundbundede kolber
- Sidehalse vinklet Destillationskolber
- Acc. til DIN 12394
- To vinklede sidehalse (20° )
- Koniske jordforbindelser
- Indskrift etiket
- Materiale: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) ydre slange | 185 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Sidearmsled | Sidehals NS 29/32 |
| Standard konusled | Center Neck NS 45/40 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering