Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Tre-halset rundbundet kolber
Artikelnummer. 10280921
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konusled:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Sidearmsled:
Side Neck NS 19/26
Sidehals NS 14/23
Sidehals NS 29/32
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Sidearmsled
10280921 1 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10622662 100 mL Center Neck NS 24/29 Sidehals NS 14/23
10631702 3 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10433111 2 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10000241 10 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10191991 500 mL Center Neck NS 24/29 Side Neck NS 19/26
10234241 5 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10335601 3 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10411093 6 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10468402 20 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10490893 4 L Center Neck NS 29/32 Sidehals NS 29/32
10520002 4 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
10578791 1 L Center Neck NS 24/29 Side Neck NS 19/26
10590112 2 L Center Neck NS 29/32 Side Neck NS 19/26
10632852 500 mL Center Neck NS 24/29 Sidehals NS 14/23
10716761 2 L Center Neck NS 24/29 Side Neck NS 19/26
10791352 6 L Center Neck NS 45/40 Sidehals NS 29/32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10280921 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03315470
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tre-halsede rundbundede kolber
  • Sidehalse vinklet Destillationskolber
  • Acc. til DIN 12394
  • To vinklede sidehalse (20° )
  • Koniske jordforbindelser
  • Indskrift etiket
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre slange 131 mm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sidearmsled Sidehals NS 29/32
Standard konusled Center Neck NS 45/40