missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-Curve™ Three Compartment Glove Dispenser with Single Lid, Front Access

Artikelnummer. p-7235460
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Materiale:
PETG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16420905

Brand: S-Curve™ 19162426

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Three compartment dispenser includes a single, sloping lid with front access holes for easy product dispensing.

  • Single, sloping lid with full-length hinge to maintain HEPA flow
  • Front access holes for easy product dispensing
  • Can be mounted with heavy-duty wall brackets (included)
  • Flame treated edges for a smooth finish

Tekniske data

Produkttype Glove Dispenser
Farve Clear
Mål (D x B x H) Indvendig 12 x 16 x 12 in.
Holder Gloves
Materiale PETG
Montering Keyhole Slots
Antal rum 3
Produkt stil Top Loading
Inkluderer Mounting hardware
Tykkelse (engelsk) 0.25 in.
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.