Få mere at vide
Masterflex™ Gevind hanadapteralbue
Beskrivelse
- Tilpasser sig fra en NPT hantråd til en slangemodhage.
- Kombiner disse enkle og økonomiske fittings med vores fleksible slanger til brug i lavtryksapplikationer (generelt mindre end 30psi).
- Modhagebeslag fås i en række størrelser, materialer og konfigurationer fra lige konnektorer til gevindadapterknæ til forgrenede tees.
- Et gratis certifikat for harpiksoverholdelse er tilgængeligt for mange formuleringer.
- Fås i en række forskellige materialer og konfigurationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Barb x NPT(M) |
| Materiale | Nylon |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid |
| Produkttype | Adapter med gevind |