Få mere at vide
Idex Gevind Luer PEEK Adapter
Artikelnummer. p-4911080
Farve:
Sort
Til brug med (udstyr):
Kvinde Luer x Kvinde M6 Flad bund
Product Code. 12947759
missing translation for 'mfr': Idex 0202359
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bekvemmelighed ved hurtig til- og frakobling af en luer-forbindelse
  • Fremstillet af inerte polymerer
Quick Connect luer-adaptere er designet til at forbinde enhver hun-luer til enhver han-luer i en række forskellige anvendelser. Brug sammen med han-luer lock-adaptere for mere sikker forbindelse.
Specifications
Type Gevind Luer Adapter
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Temperatur (metrisk) Maks 125 °C
Materiale PEEK
Farve Sort
Til brug med (udstyr) Kvinde Luer x Kvinde M6 Flad bund