Få mere at vide
Sonics Materials™ Gevindende sonde
Artikelnummer. 10734783
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10734783 19 mm Hver
10305462 13 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734783 Leverandør Sonics Materials™ Leverandørnr. 6300207
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Amplitude 58μ m
Produkttype Gevindende sonde
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) 127 mm
Intensitet Medium
Emballagemængde 1 stk.