Få mere at vide
Sonics Materials™ Gevindende sonde
Tekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 114μ m |
| Produkttype | CV188 konverter |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Længde (metrisk) | 139 mm |
| Intensitet | Høj |
| Emballagemængde | 1 stk. |