Få mere at vide
Buerkle™ Thread Adapters PP
Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Black
Black, Orange
Colorless
Gray
Violet
Beskrivelse
- Constructed of polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Trådstørrelse | External: S61x6 (DIN61), Internal: G2 in. |
| Farve | Gray |
| Produkttype | Thread Adapter |