Få mere at vide
Corning™ Trådadaptere
Artikelnummer. 16812120 Shop alle Corning produkter
Produkttype:
A32/A25
A32/A28
A32/A38
A32/A40
A32/A45
A45/A32
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16812120
Brand: Corning™ 6872
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Gevindadaptere til brug med flasketopdispensere
  • Gevind
  • Tilbehør til Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype A32/A28
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Flaske Top Dispenser