Få mere at vide
Corning™ Trådadaptere
Artikelnummer. 16802120 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
A32/A25
A32/A28
A32/A38
A32/A40
A32/A45
A45/A32
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
16802120 A32/A25 Hver
16812120 A32/A28 -
16822120 A32/A38 -
16832120 A32/A40 -
16842120 A32/A45 Hver
16852120 A45/A32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16802120 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.15 DKK
    59.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.22 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Gevindadaptere til brug med flasketopdispensere
  • Gevind
  • Tilbehør til Bottle Top Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype A32/A25
Til brug med (applikation) Hurtig og præcis dispensering af syrer, baser og opløsningsmidler
Til brug med (udstyr) Flaske Top Dispenser