Få mere at vide
SCAT Gevindadapter, PP
Artikelnummer. 10363580 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10363580 Polypropylen Hver
1 options
Artikelnummer. 10363580 Leverandør SCAT Leverandørnr. 107095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 DKK
    377.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.01 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
SCAT Sikkerhedshætter og SCAT Safety Waste Caps fås i mange trådstørrelser. Hvis det rigtige gevind til din beholder stadig ikke er tilgængeligt, skal du blot bruge den matchende adapter.
SCAT gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
  • Velegnet til alle SCAT hætter, tragte eller dåser
  • Tekniske data
    Lukkestørrelse S51 (f) til S55 (m)
    Farve Farveløs
    Materiale Polypropylen
    Produkttype Trådadapter