Få mere at vide
SCAT™ PTFE gevindadaptere
Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
GL/S40 (f) til GL45 (m)
GL/S40 (f) til S55 (m)
GL32 (f) til GL45 (m)
GL38 (f) til GL45 (m)
GL45 (f) til S55 (m)
GL45 (m) til 2 tommer. Tri-sikker (m)
GL45 (m) til NS29/32 mm (m)
GL45 (m) til R2 in. BSP/G2 tommer (m)
GPI 38-23 (f) til GL45 (m)
ND9
S51 (f) til S55 (m)
S60/61 (m) til B83 (f)
UNF 1/4 tommer. 28 G (f) til GL14 (m)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SCAT™ gevindadaptere er ideelle til at forbinde sikkerhedshætter, sikkerhedsaffaldshætter, tragte, dåser eller andre bortskaffelses- og forsyningsenheder.
- Fremstillet af polytetrafluorethylen (PTFE) materiale
- Fås i en lang række trådstørrelser
- Velegnet til alle SCAT™ hætter, tragte eller dåser
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | S51 (f) til S55 (m) |
| Materiale | PTFE |
| Produkttype | Trådadapter |